4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Warning
Sinónimos: 4-Fluoro-N-phenylaniline
F0630-1G F0630-5G
TCIAF0630-1GEA 91 EUR
TCIAF0630-1G TCIAF0630-5G
4-Fluorodiphenylamine ≥98.0% (por GC)
4-Fluorodiphenylamine
Formula: C₁₂H₁₀FN
MW: 187,2129 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Temperatura de almacenaje: Refrigerator
Número MDL: MFCD01318538
Núm. CAS: 330-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2faeae48eed027cdc28b63d0de7a09789b46c71&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C