4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17808.03EA
74.6
EUR
L17808.03
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₃ MW: 167,93 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02093074 Núm. CAS: 374538-01-9 EINECS: 000-000-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...