3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L17851.03EA 58.8 EUR
L17851.03
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid ≥98%
3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 240 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093051
Núm. CAS: 248270-25-9
EINECS: 000-000-0