2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H28857.06EA
302
EUR
H28857.06
H28857.03
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₃ MW: 167,93 g/mol Pto. de fusión: 168…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03095100 Núm. CAS: 352534-79-3 |