5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98%, barras
B24179.14EA 94.2 EUR
B24179.14
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine ≥98%, barras
5-Chloro-2-nitrodiphenylamine
Formula: C₁₂H₉ClN₂O₂
MW: 248,6700 g/mol
Pto. de fusión: 108…111 °C
Número MDL: MFCD00007287
Núm. CAS: 25781-92-4
EINECS: 247-261-9