5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
Atención
H53075.03EA 217 EUR
H53075.03 H53075.MD
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid ≥97%
5-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₃
MW: 172,37 g/mol
Pto. de fusión: 166…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659863
Núm. CAS: 89488-25-5