4-Chloro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
Atención
H52549.MDEA 60.6 EUR
H52549.MD
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BClO₃
MW: 184,39 g/mol
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08689492
Núm. CAS: 913835-76-4