3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33441.03EA 299 EUR
H33441.03
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-4-fluoro-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrFIO
MW: 328,90 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD20486165
Núm. CAS: 1356113-37-5