N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Atención
H53170.MDEA 102 EUR
H53170.MD H53170.03
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N-Cyclopropyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BNO₄S
MW: 241,07 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07363755
Núm. CAS: 871329-67-8