4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Atención
H52928.03EA 178 EUR
H52928.03 H52928.MD
4-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
4-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Pto. de fusión: 250…256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659839
Núm. CAS: 613660-87-0