3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52628.MDEA 491 EUR
H52628.MD
3-Boronobenzenesulphonamide ≥97%
3-Boronobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₈BNO₄S
MW: 201,00 g/mol
Pto. de fusión: 260…266 °C
Número MDL: MFCD06659840
Núm. CAS: 850568-74-0