N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52936.03EA 275 EUR
H52936.03 H52936.MD
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formula: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659849
Núm. CAS: 486422-59-7