N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
|
Atención
|
H52637.MDEA
352
EUR
H52637.MD
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N-(2-Hydroxyethyl)-3-boronobenzenesulphonamide
Formula:
C₈H₁₂BNO₅S MW: 245,06 g/mol Pto. de fusión: 228…230 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08436067 Núm. CAS: 913835-57-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...