4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52902.MDEA 69.8 EUR
H52902.MD
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid 98%
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Formula: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289,14
Pto. de fusión: 110…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06798117
Núm. CAS: 201802-67-7