(±)-Taxifolin
Proveedor: Enzo Life Sciences
ALEXALX385006M050EA 192 EUR
ALEXALX385006M050
(±)-Taxifolin
(±)-Taxifolin
Formula: C₁₅H₁₂O₇
MW: 304,25 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD11044454
Núm. CAS: 24198-97-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/75/45390575.jpg