Dysprosium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol/toluene , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
36585.AAEA 51.2 EUR
36585.AA 36585.AE 36585.AC
Dysprosium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol/toluene , 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dysprosium(III) isopropoxide
Formula: C₉H₂₁DyO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049784
Núm. CAS: 6742-68-3
ADR: 3,II