Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
44395.06EA 490 EUR
44395.06 ABCRAB204475.0001
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]neodymium(III)
Formula: C₁₈H₅₄N₃NdSi₆
MW: 625,39 g/mol
Pto. de fusión: 156…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427089
Núm. CAS: 41836-23-1
UN: 3396
ADR: 4.3,II