4'-(Phenylethynyl)acetophenone ≥97%
A19370.06EA 132 EUR
A19370.06
4'-(Phenylethynyl)acetophenone ≥97%
4'-(Phenylethynyl)acetophenone
Formula: C₁₆H₁₂O
Pto. de fusión: 99…102 °C
Número MDL: MFCD00219774
Núm. CAS: 1942-31-0