1-Naphthylacetamide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B23986.36EA 414 EUR
B23986.36 B23986.14 B23986.22
1-Naphthylacetamide ≥98%
1-Naphthylacetamide
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004047
Núm. CAS: 86-86-2
EINECS: 201-704-2