Amonio perclorato solución ∼1 M in water, grado reactivo
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Perclorato de amonio
HONC09911-50LEA
4644.61
EUR
HONC09911-50L
Amonio perclorato solución ∼1 M in water, grado reactivo
Amonio perclorato
Formula:
H₄ClNO₄ MW: 117,49 g/mol Pto. Ebullición: > 100 °C Pto. de fusión: < 0 °C Densidad: 1,053 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: Does not flash Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011421 Núm. CAS: 7790-98-9 UN: 3211 ADR: 5.1,III |
Resultados test especificaciones
Assay | 1.0 - 1.1 mol/l |
Density (D 20/4) | 1.050 - 1.060 |