4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H53118.MDEA 401 EUR
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Pto. de fusión: 104…109 °C
Número MDL: MFCD08235084
Núm. CAS: 913835-27-5