5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27147.03EA 232 EUR
H27147.03
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₂
MW: 206,05 g/mol
Pto. de fusión: 60…66 °C
Número MDL: MFCD05155223
Núm. CAS: 321724-19-0