3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A14487.06EA 108 EUR
A14487.06
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide 98%
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formula: C₄H₇Br₂N₃
MW: 256,94
Pto. de fusión: 178…181 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053023
Núm. CAS: 167683-86-5
EINECS: 000-000-0