3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B21592.03EA 104 EUR
B21592.03 B21592.06
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥97%
3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₆BrN₃
MW: 176,02 g/mol
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00663065
Núm. CAS: 146941-72-2