4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20069.06EA 186 EUR
B20069.06
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
Pto. de fusión: 73…77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005241
Núm. CAS: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7