1-Hydroxyphenazine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAH0289-5GEA
1040
EUR
TCIAH0289-5G
TCIAH0289-1G
TCIAH0289-100MG
1-Hydroxyphenazine ≥95.0% (por GC)
1-Hydroxyphenazine
Formula:
C₁₂H₈N₂O |
Número MDL:
MFCD00059692 Núm. CAS: 528-71-2 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 156.0 to 159.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |