6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10303930EA
91.4
EUR
EHERC10303930
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formula:
C₂₂H₃₈O₇ MW: 414,54 g/mol Pto. Ebullición: ∼250 °C Pto. de fusión: 107…117 °C |
Número MDL:
MFCD00005377 Núm. CAS: 137-66-6 EINECS: 205-305-4 |