4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H58800.04EA 273 EUR
H58800.04
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-phenylimidazole
Formula: C₁₁H₆N₄
MW: 194,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863325
Núm. CAS: 50847-06-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III