4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
Peligro
H54298.03EA 112 EUR
H54298.03 H54298.MD H54298.06
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole ≥97%
4,5-Dicyano-2-(4-methylphenyl)imidazole
Formula: C₁₂H₈N₄
MW: 208,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20265230
Núm. CAS: 63857-91-0