Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A12124.06EA
28.9
EUR
A12124.06
A12124.14
A12124.22
Diphenylphosphoryl azide ≥97%
Diphenylphosphoryl azide
Formula:
C₁₂H₁₀N₃O₃P MW: 275,20 g/mol Pto. Ebullición: 161…162 °C (0,5 mmHg) Densidad: 1,275 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) |
Número MDL:
MFCD00001987 Núm. CAS: 26386-88-9 EINECS: 247-644-0 UN: 3278 ADR: 6.1,III |