(2-Chloroethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L00538.18EA 188 EUR
L00538.18 L00538.09
(2-Chloroethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(2-Chloroethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₀H₁₉BrClP
Pto. de fusión: 169…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051877
Núm. CAS: 31238-20-7
EINECS: 250-527-7