4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
L11841.03EA
82.3
EUR
L11841.03
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone ≥98%
4',5'-Methylenedioxy-2'-nitroacetophenone
Formula:
C₉H₇NO₅ MW: 209,16 g/mol Pto. de fusión: 121…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053045 Núm. CAS: 56136-84-6 EINECS: 260-010-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...