2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
Atención
B21788.14EA 151 EUR
B21788.14 B21788.06
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride 98%
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone hydrochloride
Formula: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053022
Núm. CAS: 93983-01-8
EINECS: 301-288-3