N-Phthaloylglycine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A15920.0BEA 553 EUR
A15920.0B A15920.30 A15920.18
N-Phthaloylglycine ≥98%
N-Phthaloylglycine
Formula: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Pto. de fusión: 194…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005900
Núm. CAS: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3