(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14473.0001EA
154
EUR
8.14473.9999
8.14473.0001
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone para síntesis, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
Formula:
C₂₅H₂₄N₂O₂ MW: 384,470 g/mol |
Número MDL:
MFCD00145260 Núm. CAS: 96293-17-3 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 97 - 99 °C |
Molar Mass | 384.47 g/mol |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...