p-Tolyl chloroformate 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
ACRO314560050EA 62.2 EUR
ACRO314560050
p-Tolyl chloroformate 97%
p-Tolyl chloroformate
Formula: C₈H₇ClO₂
Pto. Ebullición: 99,5 °C (20 mmHg)
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013255
Núm. CAS: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %