10,12-Docosadiynedioic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
L10647.03EA 61.2 EUR
L10647.03 L10647.06
10,12-Docosadiynedioic acid 95%
10,12-Docosadiynedioic acid
Formula: C₂₂H₃₄O₄
MW: 362,51 g/mol
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078306
Núm. CAS: 28393-02-4