2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAN0515-100MGEA
229
EUR
TCIAN0515-100MG
2,4-Nonadecadiynoic acid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2,4-Nonadecadiynoic acid
Formula:
C₁₉H₃₀O₂ Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00060116 Núm. CAS: 76709-55-2 |
![]() |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Dark blue powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 67.0 to 70.0 deg-C |