10,12-Heptacosadiynoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAH0666-100MGEA
100
EUR
TCIAH0666-100MG
TCIAH0666-500MG
10,12-Heptacosadiynoic acid ≥98.0% (por GC)
10,12-Heptacosadiynoic acid
Formula:
C₂₇H₄₆O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00060065 Núm. CAS: 67071-94-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Dark blue powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 68.0 to 73.0 deg-C |