(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
H26937.06EA
602
EUR
H26937.06
H26937.03
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine 98%
(R)-(-)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ MW: 200,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094717 Núm. CAS: 188111-79-7 ADR: 8,III |