4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
L19794.03EA 199 EUR
L19794.03 L19794.MD
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
4-Amino-1-boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,29 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 290 °C (desc.)
Número MDL: MFCD01318728
Núm. CAS: 183673-71-4
EINECS: 000-000-0