(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H52788.03EA 56.4 EUR
H52788.03 H52788.06
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03839941
Núm. CAS: 172603-05-3