4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
Atención
H52572.03EA 586 EUR
H52572.03 H52572.MD
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine ≥97%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formula: C₅H₄N₅I
MW: 261,03 g/mol
Número MDL: MFCD03787931
Núm. CAS: 151266-23-8