Forskolin ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J63292.MFEA 936 EUR
J63292.MF J63292.MC J63292.MA
Forskolin ≥98%
Forskolin
An adenylcyclase activator
Formula: C₂₂H₃₄O₇
MW: 410,51 g/mol
Número MDL: MFCD00082317
Núm. CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9