Teofilina
Peligro
28614.237EA 0 EUR
28614.237
Teofilina
Theophyllin
Formula: C₇H₈N₄O₂
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 274 °C
Densidad: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00079619
Núm. CAS: 58-55-9
EINECS: 200-385-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification Passes test