Teofilina
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
J60203.5HEA
80.4
EUR
J60203.5H
J60203.RX
Teofilina
Theophyllin
Formula:
C₇H₈N₄O₂ MW: 180,16 g/mol Pto. de fusión: 270…274 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00079619 Núm. CAS: 58-55-9 EINECS: 200-385-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |