(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18094.0010EA 142 EUR
8.18094.9999 8.18094.0010
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide para síntesis, Sigma-Aldrich®
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429,30 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011966
Núm. CAS: 52509-14-5
EINECS: 257-977-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 194 - 196 °C
Molar Mass 429.29 g/mol