Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAC0005-1GEA 53 EUR
TCIAC0005-1G
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) ≥98.0% (by HPLC)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00166988
Núm. CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/14/28937114.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 111.0 to 116.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +100 to +109 deg (C=1.5, EtOH)