Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0295EA 215 EUR
PROOICRS0295
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Número MDL: MFCD00166988
Núm. CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II