Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J62163.06EA 149 EUR
J62163.06 J62163.03
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol) 97%
Ergocalciferol (vitamin D2, calciferol)
Formula: C₂₈H₄₄O
MW: 396,66 g/mol
Pto. de fusión: 118…119 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00166988
Núm. CAS: 50-14-6
EINECS: 200-014-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II